Learn More
Glycin, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16635743
Glycin, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16635743 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
Menge:
25 kg
Artikelnummer. 16635743
Marke: Honeywell Fluka 15527H25KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP, 99 bis 101 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 56-40-6
pH 5.9 to 6.4
Chlorid Max. 50 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Verlust bei Trocknung Max. 0.2 %
Summenformel C2H5NO2
Verpackung Kunststoffflasche
Lösungsmittelrückstände Complying
Sulfat Max. 0.005 %
Sulfatasche Max. 0.1 %
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC(O)=O
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
Menge 25 kg
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Reinheit (%) 99.0 to 101.0 %
Güte Reagenz Pharmacopeia, Organics
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
Glycin, Honeywell Fluka™ >