Learn More
Glycinethyl-Ester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.05 € - 308.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 623-33-6 |
---|---|
Summenformel | C4H10ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 139.579 |
MDL-Nummer | MFCD00012871 |
InChI-Schlüssel | TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor |
PubChem CID | 2723640 |
IUPAC-Name | Ethyl 2-aminoacetathydrochlorid |
SMILES | CCOC(=O)CN.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11484073
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10315.22 |
100 g |
30.05 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11494073
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10315.36 |
500 g |
80.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11404083
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10315.0E |
2500 g |
308.54 €
2500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Glycine ethyl ester (GEE) is used in conjunction with N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide (EDC) for carboxyl-foot printing studies of proteins. The GEE/EDC protocol effects specific derivatization of glutamate and aspartate carboxyl side chains on intact proteins. This reaction is readily done under aqueous conditions at physiological pH. It is mainly used as a pharmaceutical raw material. Glycine ethyl ester hydrochloride is an important intermediate for preparing chrysanthemic acid or two chlorine chrysanthemic acid and is mainly used in the synthesis of anti-inflammatory drugs, but also can be used for the synthesis of four imidazole acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenGlycin-Ethylester (GEE) wird in Verbindung mit N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-Ethylcarbodiimid (EDC) für Untersuchungen des Carboxylfußdrucks von Proteinen verwendet. Das GEE/EDC-Protokoll wirkt auf intakte Proteine eine spezifische Derivatisierung von Glutamat- und Aspartat-Carboxyl-Seitenketten. Diese Reaktion erfolgt bei physiologischem pH-Wert ohne weiteres unter wässrigen Bedingungen. Es wird hauptsächlich als pharmazeutischer Rohstoff verwendet. Glycin-Ethylester-Hydrochlorid ist ein wichtiges Zwischenprodukt für die Herstellung von Chrysanthemsäure oder zwei Chlorchrysanthemsäure und wird hauptsächlich bei der Synthese von entzündungshemmenden Arzneimitteln verwendet, kann aber auch für die Synthese von vier Imidazol-Essigsäure verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (>1000 mg/ml bei 20 °C), Ethanol, DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Chemische Identifikatoren
623-33-6 | |
139.579 | |
TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N | |
2723640 | |
CCOC(=O)CN.Cl |
C4H10ClNO2 | |
MFCD00012871 | |
glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor | |
Ethyl 2-aminoacetathydrochlorid |
Spezifikation
Glycine ethyl ester hydrochloride | |
623-33-6 | |
MFCD00012871 | |
glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor | |
TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl 2-aminoacetathydrochlorid | |
2723640 | |
99% |
144°C to 148°C | |
C4H10ClNO2 | |
3594034 | |
Soluble in water (>1000mg/ml at 20°C),ethanol,DMSO,and methanol. | |
CCOC(=O)CN.Cl | |
139.579 | |
139.58 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P310
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 210-787-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MC0525000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
RUO – Research Use Only