Learn More
Glycin-Dimethylamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Glycin-Dimethylamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Glycin-Dimethylamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine dimethylamide |
Summenformel | C4H10N2O |
Strukturformel | H2NCH2CON(CH3)2 |
UN-Nummer | UN2735 |
InChI-Schlüssel | KNVRBEGQERGQRP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN(C)C(=O)CN |
IUPAC-Name | 2-Amino-N,N-Dimethylacetamid |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.137 |
Formelmasse | 102.14 |
Reinheit (%) | 97% |