Learn More
Glycinanhydrid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine anhydride |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 4 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (ex N) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Beilstein | 24, 264 |