Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycinanhydrid, 99 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It can be used as an intermediate in the preparation of various pharmaceutical and biologically active compounds. Also used in the synthesis of dipeptide isosteres by cross-metathesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann als Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen verwendet werden. Wird auch bei der Synthese von Dipeptid-Isosteren durch Kreuzmetathese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (142 mg/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es kann als Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen verwendet werden. Wird auch bei der Synthese von Dipeptid-Isosteren durch Kreuzmetathese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (142 mg/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine anhydride |
Schmelzpunkt | ∼300°C (decomposition) |
Beilstein | 112112 |
Merck Index | 14,7466 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (142mg/L). |
Formelmasse | 114.1 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 100 g |