Learn More
Glycin, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10637652
Glycin, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637652
5 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Artikelnummer. 10637652
Marke: Thermo Scientific Acros 120070050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Glycin (CAS-Nr. 56-40-6) ist eine gereinigte Formulierung der Aminosäure Glycin (Aminoessigsäure), die bei der Synthese mehrerer Verbindungen, einschließlich Kreatinin, Purin und Porphyrin, verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Glycin ist eine essentielle Säure, die sich zur Synthese von Kreatin, Purinen und Porphyrinen verwenden lässt.
  • Wasserlöslich; Hat ∼5,5 bis 6,5 pH-Wert in der Lösung
  • Glycin ist ein hemmender Neurotransmitter, der die Aktivität von NMDA-Rezeptoren reguliert und die neurale Aktivität beeinflusst.
Anwendungen
  • Glycin kann auch zur Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks oder als Bestandteil anderer ionenabhängiger molekularbiologischer Puffer verwendet werden.
  • Glycin kommt in der Molekularbiologie als Pufferkomponente für die Gelelektrophorese zum Einsatz. Die Fähigkeit von Glycin, bei höherem pH-Wert eine negative Ladung anzunehmen, macht es ideal für die Trennung von Proteinen in der Stapelschicht.
  • Für Anwendungen in der Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt 233°C
Arsen (As) 3ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (5% Aqueous Solution)
Farbe Farblos bis Gelb
Schwermetalle (als Pb) 20ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.98
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 2 hrs)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel H2NCH2CO2H
Glührückstand 0.1% max.
Beilstein 04, 333
Fieser 1412
Merck Index 15, 4526
Dichte 1.5950g/mL
Menge 5 kg
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥97.5% (Total Base)
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
ChargennummerA0464721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
ChargennummerB0155395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
ChargennummerA0460861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
ChargennummerB0148924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number120070010,120070050,120070250,120072500
Name des Produkts
Glycin, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >