Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0.2 M-Pufferlösung, pH 2.5
Artikelnummer. 15464349
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15464349
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61855.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Diese Pufferlösung wird für die Elution (Dissoziation) von Antikörpern in verschiedenen Antikörperaufreinigungsverfahren wie der Affinitätsreinigung von Antikörpern mit an eine Säule gekoppeltem Peptid verwendet. Es wird häufig als Puffer für eine Vielzahl immunologischer Anwendungen verwendet. Glycin wird auch als Eluent in der Säulenchromatographie verwendet. Glycin wurde zur Verwendung bei der enzymatischen Bestimmung von Lactat mit Milchdehydrogenase berichtet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml) und Aceton (schwer löslich). Unlöslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur 2 – 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 2.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL