Learn More
Glycinamid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Glycinamide hydrochloride is a buffer that is useful in the physiological pH range. And it is also used as a pharmaceutical intermediate, in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycinamid-Hydrochlorid ist ein Puffer, der im physiologischen pH-Bereich von Nutzen ist. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt, in der organischen Synthese, verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1100 g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Glycinamid-Hydrochlorid ist ein Puffer, der im physiologischen pH-Bereich von Nutzen ist. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt, in der organischen Synthese, verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1100 g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycinamide hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼204°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3554199 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1100g/L). |
Formelmasse | 110.54 |
Reinheit (%) | 98% |