Learn More
Glycerintripalmitat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474313
Glycerintripalmitat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474313
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11474313
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10922.14
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-44-2
Summenformel C51H98O6
Molekulargewicht (g/mol) 807.339
MDL-Nummer MFCD00008995
InChI-Schlüssel PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11147
ChEBI CHEBI:77393
IUPAC-Name 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerol tripalmitate
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Menge 25 g
Formelmasse 807.34
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Glycerintripalmitat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >