Learn More
Glycerintributyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Glycerol tributyrate is a triglyceride that may inhibit cell growth and induce cell differentiation. It is used to to induce differentiation of malignant cells followed by arrest of cell growth and apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycerol-Tributyrat ist ein Triglycerid, das das Zellwachstum hemmen und Zelldifferenzierung induzieren kann. Es wird verwendet, um die Differenzierung maligner Zellen zu induzieren, gefolgt vom Stillstand des Zellwachstums und der Apoptose.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen. Nur mit angemessener Belüftung verwenden.
Glycerol-Tributyrat ist ein Triglycerid, das das Zellwachstum hemmen und Zelldifferenzierung induzieren kann. Es wird verwendet, um die Differenzierung maligner Zellen zu induzieren, gefolgt vom Stillstand des Zellwachstums und der Apoptose.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen. Nur mit angemessener Belüftung verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycerol tributyrate |
Schmelzpunkt | -75°C |
Dichte | 1.032 |
Siedepunkt | 307°C to 308°C |
Flammpunkt | 174°C (345°F) |
Brechungsindex | 1.4358 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1714746 |
Merck Index | 14,9620 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |