Learn More
Glycerintriacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Glycerol triacetate is used as a food additive and as a solvent in flavorings. It acts as an excipient in pharmaceutical products where it is used as a humectant and a plasticizer. It is also used as a fuel additive, as an antiknock agent, adhesives and sealant chemicals, fillers, intermediates and process regulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glycerintriacetat wird als Lebensmittelzusatzstoff und als Lösungsmittel in Aromastoffen verwendet. Dient als Hilfsstoff in pharmazeutischen Produkten, wo es als Feuchthaltemittel und Weichmacher verwendet wird. Wird auch als Kraftstoffzusatz, als Antiklopfmittel, für Klebstoffe und Dichtungsmittel, Füllstoffe, Zwischenprodukte und Prozessregler verwendet.
Löslichkeit
Leicht mischbar mit Wasser, Tetrachlorkohlenstoff und Carbondisulfid. Mischbar mit Aceton, Ethanol, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycerol triacetate |
Schmelzpunkt | 2°C to 4°C |
Dichte | 1.155 g/mL |
Siedepunkt | 257°C to 259°C |
Flammpunkt | 149°C (300°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water,carbon tetrachloride and carbondisulfide. Miscible with acetone,ethanol,benzene and chloroform. |
Formelmasse | 218.21 |
Reinheit (%) | 99% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460870 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A17132.36,A17132.0E |
A0457181 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | A17132.36,A17132.0E |
10239119 | Analysenzertifikat | 23/11/2023 | A17132.36,A17132.0E |
10232769 | Analysenzertifikat | 23/11/2023 | A17132.36,A17132.0E |
10188063 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17132.36,A17132.0E |
Sicherheit und Handhabung
- Glycerol triacetate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Glycerol triacetate