Learn More
Glycerin, puriss., p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Artikelnummer.: 15675690
Glycerin, puriss., p.a., ACS-Reagenz, Honeywell
Artikelnummer. 15675690
2.5 l
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
Artikelnummer. 15675690
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 497702.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Dichte 1.25 g/ml
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Zündpunkt 698 °F
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 2.5 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 92.09 mol
Dampfdruck 1mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Name des Produkts
Glycerin, puriss., p.a., ACS-Reagenz, Honeywell >