Learn More
Glycerin, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse, RNase und Protease frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10692372
Click to view available options
Menge:
500 mL
Glycerin, 99,5 %, C3H8O3, CAS-Nummer-56-81-5, Trihydroxypropan, Propantriol, Osmoglyn, Glycylalkohol, Glycerin, Glycerit, 1,2,3-Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, 500 ml, 0,06 max. bei 260 nm, 0,02 max. bei 280 nm, (0,5 M in Wasser), (0,5 M in Wasser) bei 0 nm, 99,5 % min. (GC)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
CAS 56-81-5
Extinktion (0.5M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.06 max. at 260nm
Schmelzpunkt 18.0°C
Dichte 1.2610g/mL
pH 6 to 7 (10% soln. at 25°C)
Siedepunkt 290.0°C
Flammpunkt 160°C
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H8O3
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4716
MDL-Nummer MFCD00004722
Menge 500 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Relative Dichte 1.261
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Viskosität 1069 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.09
Reinheit (%) 99.5%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Flüssigkeit