Learn More
Glycerin, 98+ %, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
Glycerin, 98+ %, reinst, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 18°C |
pH | 5 |
Siedepunkt | 290°C |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 500 mL |
Dampfdichte | 3.17 |
Formelmasse | 92.09g/mol |
Dampfdruck | 0.003mbar 50 |
Physikalische Form | Besonders viskose Flüssigkeit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerin, 98+ %, Reinst, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur