Learn More
Triolein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
49.70 € - 1591.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 122-32-7 |
---|---|
Summenformel | C57H104O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 885.45 |
MDL-Nummer | MFCD00137563 |
InChI-Schlüssel | PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N |
Synonym | triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate |
PubChem CID | 45253964 |
IUPAC-Name | [2-[(Z)-Octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoat |
SMILES | CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10541902
|
Thermo Scientific Acros
368120010 |
1 mL |
49.70 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10190612
|
Thermo Scientific Acros
368120050 |
5 mL | |||||||
10004983
|
Thermo Scientific Acros
368120250 |
25 mL |
445.00 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11954961
|
Thermo Scientific Acros
368121000 |
100 mL |
1591.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
122-32-7 | |
885.45 | |
PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N | |
45253964 | |
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC |
C57H104O6 | |
MFCD00137563 | |
triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate | |
[2-[(Z)-Octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoat |
Spezifikation
Glycerine trioleate | |
Farblos bis hellgelb | |
235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg) | |
98.5% min. (GC) | |
C57H104O6 | |
1.4680 to 1.4700 | |
02,IV,1664 | |
0.913 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol | |
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC | |
885.45 | |
885.45 | |
Flüssigkeit |
122-32-7 | |
0.9130g/mL | |
Echt | |
Glasflasche | |
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33 | |
MFCD00137563 | |
15,9904 | |
triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate | |
PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N | |
[2-[(Z)-Octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoat | |
45253964 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 204-534-7
RUO – Research Use Only