Learn More
Glycerin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyzerin |
| Flammpunkt | 199.00 °C |
| Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
| Menge | 500 ml |
| Relative Dichte | 1 l = 1.26 kg |
| Formelmasse | 92.1 |
| Güte | Multi-Kompendium/USP |