Learn More
MP Biomedicals™ Gly-phe-7-amino-4-trifluormethylcoumarin
Gly-Phe-7-Amino-4-Trifluoromethylcoumarin, weißes Pulver
452.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Form | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse der Zellmigration; Analyse der Zellsignalisierung |
Molekulargewicht | 433.38; 574 (einschließlich TFA-Salz) |
Produkttyp | Proteine, Enzyme und Peptide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11449795
|
MP Biomedicals™
03AFC03325 |
25mg |
452.00 €
25 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Gly-Phe-AFC ist ein fluorogenes, membrangängiges Peptidsubstrat, das bei Zytotoxizitätstests verwendet wird.
- In-vitro-Zytotoxizitätstests sind zu einem integralen Aspekt der Arzneimittelforschung geworden, da sie ein praktisches, kostengünstiges und prädiktives Mittel zur Charakterisierung des toxischen Potenzials neuer chemischer Einheiten darstellen.
- Auch als Substrat zur Messung der Dipeptidylpeptidase1(DPP1)-Aktivität verwendet.
Spezifikation
Weiß | |
Analyse der Zellmigration; Analyse der Zellsignalisierung | |
Proteine, Enzyme und Peptide |
Pulver | |
433.38; 574 (einschließlich TFA-Salz) | |
Kühl und trocken aufbewahren |