Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4B Medien
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
300 mL
Unit Size:
10 Milliliter
100 Milliliter
300 Milliliter
Description
- Bindungsvermögen: >5 mg Pferdeleber GST/ml Medium (Flussraten-abhängig) Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Empfohlener Durchfluss (H2O bei Raumtemperatur): 75 cm/Stunde
- Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
- Stabil im pH-Bereich von 4 bis 13
Specifications
Specifications
| Material | Glutathion-Sepharose 4 B |
| pH-Bereich | 4 bis 13 |
| Partikelgröße | 90 μm |
| Menge | 10 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- Glutathione Sepharose 4B, 10 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol