Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4B Medien
Artikelnummer. 11504945 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
300 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
300 Milliliter
Artikelnummer. 11504945
Marke: Cytiva 17075604
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die hochauflösende Reinigung von mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggten Proteinen. Cytiva Life Sciences™ Glutathion Sepharose™ 4B Media erfordert nur einen einzigen Schritt für die Reinigung.
  • Bindungsvermögen: >5 mg Pferdeleber GST/ml Medium (Flussraten-abhängig) Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Empfohlener Durchfluss (H2O bei Raumtemperatur): 75 cm/Stunde
  • Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
  • Stabil im pH-Bereich von 4 bis 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glutathion-Sepharose 4 B
pH-Bereich 4 bis 13
Partikelgröße 90 μm
Menge 300 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutathione Sepharose 4B, 300 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol