Learn More
Glutathion, 98 %, zur Analyse, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
32.00 € - 2742.00 €
Chemical Identifiers
CAS | 70-18-8 |
---|---|
Summenformel | C10H17N3O6S |
Molekulargewicht (g/mol) | 307.32 |
MDL-Nummer | MFCD00065939 |
InChI-Schlüssel | RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N |
Synonym | glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion |
PubChem CID | 124886 |
ChEBI | CHEBI:16856 |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure |
SMILES | C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
10346940
|
Thermo Scientific
120000010 |
1 g |
32.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10021090
|
Thermo Scientific Acros
120000050 |
5 g |
58.20 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10418840
|
Thermo Scientific Acros
120000250 |
25 g |
232.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10628343
|
Thermo Scientific Acros
120001000 |
100 g |
697.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11975721
|
Thermo Scientific Acros
120005000 |
500 g |
2742.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
70-18-8 | |
307.32 | |
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N | |
124886 | |
(2S)-2-Amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure |
C10H17N3O6S | |
MFCD00065939 | |
glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion | |
CHEBI:16856 | |
C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N |
Specifications
Glutathione | |
70-18-8 | |
Weiß | |
Echt | |
Glasflasche | |
MFCD00065939 | |
15,4511 | |
− 16.50 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute alcohol and dimethyl-, formamide, almost insoluble in ethanol | |
C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N | |
307.32 | |
CHEBI:16856 | |
98% | |
Kristallpulver |
For analysis, Reduced | |
182.0°C to 192.0°C | |
0.5% max. (105°C, 3 hrs) | |
97.5% min. (Iodimetry) | |
C10H17N3O6S | |
04,II,931 | |
− 16.50 (20.00°C c=2,H2O) | |
glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion | |
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N | |
(2S)-2-Amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure | |
124886 | |
307.32 | |
Analyse |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 200-725-4
RUO – Research Use Only