Learn More
Glutaraldehydlösung (25 %/zertifiziert/BioReagent), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10545444
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10545444
Marke: Fisher BioReagents BP25484
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Recommended Storage
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00007025
InChI-Schlüssel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC-Name Pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaraldehyde Solution
Physikalische Form Flüssigkeit
Schmelzpunkt -5°C
Namenshinweis 25%
Siedepunkt 100 °C
Dichte 1.060g/cm³
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 16.4mmHg at 20°C
Menge 4 L
Prozentgehaltsbereich 24.0 to 26.5 %
Strukturformel HC(O)(CH2)3CHO
Merck Index 15, 4508
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 24.0 to 26.5%
Güte Zertifizierter G├╝tegrad