Learn More
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kU
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glucose-6-phosphate dehydrogenase |
CAS | 9001-40-5 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
MDL-Nummer | MFCD00081656 |
Menge | 1 kU |
Synonym | EC 1.1.1.49,RP-87086 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and dilute buffer. |
Physikalische Form | Lyophilisiertes Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur