Learn More
Honeywell Safety Products™ RU 530 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
9
Beschreibung
- Interlock-Konstruktion aus 100 % Baumwolle für mechanische Beständigkeit, Tragekomfort und Schweißabsorption.
- Geeignet für die feine Handhabung in einer sauberen Umgebung.
- Kann als Unterhandschuh getragen werden.
- Industrieschnitt, gesäumte Basis.
- Beidhändig tragbar.
- Leichter Kälteschutz.
- Das eng gestrickte Material bietet Halt, Fingerfertigkeit, Komfort und verhindert das Eindringen von Schmutz.
- Am Handgelenk für Tragekomfort und Passform gerippt.
- Die helle Farbe fördert die Hygiene und Sauberkeit.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE I Geringe Risiken, EN 420-03 Allgemeine Anforderungen, EC-Kategorie 1 PSA |
Bauweise | String Knit |
Schnittstil | Industrie |
Farbe | Weiß |
Material | Baumwolle |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 7 |
Temperature (Metric) Max | 50 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Feinfühlige Handhabung in Reinraumumgebungen. Automobilindustrie, Catering, Lebensmittelindustrie, Labor, Medizin-, Pharma- und Dienstleistungsindustrie. |
Enthält | Unten umsäumt |