Learn More
Brady™ Glänzende RFID-Polyesteretiketten zur Nachverfolgung von Wirtschaftsgütern
UHF RFID-Etiketten eignen sich für die Verwendung im Freien und in geschlossenen Räumen, für große Lesebereiche und für UV-exponierte Umgebungen.
Marque: Brady™ 307923
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Description
- Für allgemeine Anwendungen, wie Bauwesen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Industrie, Lieferketten und andere.
- Die Antenne ist für nicht metallische Oberflächen vorgesehen.
- Die Oberfläche besteht aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt.
- Geeignet für den Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Kodierung.
- Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Kennzeichnungen werden markiert.
Spécification
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
Sato CL4NX Plus Etikettendrucker für die Industrie, Zebra™ ZT411 Etikettendrucker für die Industrie | |
500 Etiketten | |
0,24 mm | |
53 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
RFID-Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
-80°bis +120 °C | |
28,6 mm | |
26 mm |