Learn More
Glibenclamide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18772574
Click to view available options
Menge:
100 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kir6 (KATP) channel blocker
ATP-dependent K+ channel (Kir6, KATP) and CFTR Cl- channel blocker. Inhibits Kir6 currents in the pancreas, causing an increase in intracellular Ca2+ and insulin secretion. Inhibits recombinant CFTR Cl- channels with an IC50 of 20 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glibenclamide
CAS 10238-21-8
Summenformel C23H28ClN3O5S
Menge 100 mg
Synonym glyburide, glibenclamide, glybenclamide, micronase, diabeta, glynase, daonil, euglucon, maninil, semi-daonil
InChI-Schlüssel ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
IUPAC-Name 5-chlor-N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-2-Methoxybenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 494.003
PubChem CID 3488
ChEBI CHEBI:5441
Formelmasse 494
Reinheit (%) >99%