Learn More
Glibenclamide, MedChemExpress
MedChemExpress Glibenclamide (Glyburide) is an orally active ATP-sensitive K+ channel (KATP) inhibitor and can be used for the research of diabetes and obesity.
Marke:  Medchem Express HY-15206
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16431489
  • 87.75 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Glibenclamide inhibits P-glycoprotein. Glibenclamide directly binds and blocks the SUR1 subunits of KATP and inhibits the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein (CFTR). Glibenclamide interferes with mitochondrial bioenergetics by inducing changes on membrane ion permeability. Glibenclamide can induce autophagy.
Spezifikation
Spezifikation
Glibenclamide
White
C23H28ClN3O5S
Glyburide
ClC1=CC(C(NCCC2=CC=C(S(NC(NC3CCCCC3)=O)(=O)=O)C=C2)=O)=C(OC)C=C1
494.0
Research
Metabolism-protein/nucleotide metabolism
10238-21-8
Research
1 g
DMSO : 250 mg/mL (506.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic and warming)
494.0
98.89%
Solid
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.