Learn More
Thermo Scientific™ Konischer Tiegel aus Glaskohlenstoff für Kristallwachstum
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
173.90 € - 1025.00 €
Spezifikation
Beschreibung Tapered
Material Glassy Carbon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Kristallwachstum
Product Type Specs Glaskohlenstoff-Tiegel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15413755
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
040957.KT
190mL Oben: 45mm 168mm Tapered Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15403755
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
040956.KT
105mL Oben: 59mm 59mm Tapered Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15493745
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
040955.KT
37 mL Top: 51mm 30mm Tapered
439.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15423755
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
040958.KT
277mL Oben: 73mm 85mm Tapered Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15473745
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
040953.KT
17 mL Top: 31mm 43mm Tapered Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15483745
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
040954.KT
18mL Oben: 24mm 87mm Tapered Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15433755
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
040959.KT
370mL Oben: 69mm 133mm Tapered Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.
Glaskohlenstoff bietet:
  • Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
  • Keine Kontamination von analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Tapered
Glassy Carbon
Für Kristallwachstum
Glaskohlenstoff-Tiegel