Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zylindrische Glasscheibe aus Kohlenstoff
Artikelnummer. 15436285
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
20 ml
30mL
50 ml
130mL
260mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15436285
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039014.KT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.
Glaskohlenstoff bietet:
  • Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
  • Keine Kontamination von analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Zylindrisch
Material Glasartiger Kohlenstoff
Kapazität (metrisch) 260mL
Außendurchmesser (metrisch) 73mm
Höhe (metrisch) 85mm
Product Type Glaskohlenstoff-Tiegel