Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zylindrische Glasscheibe aus Kohlenstoff
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039011.KT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.Glaskohlenstoff bietet:
- Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
- Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
- Keine Kontamination von analytischen Proben
- Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
- Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
- Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
- Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
- Gute elektrische Leitfähigkeit
Spezifikation
Zylindrisch | |
50 ml | |
56mm |
Glasartiger Kohlenstoff | |
40mm | |
Glaskohlenstoff-Tiegel |
RUO – Research Use Only