Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiegel aus Glaskohlenstoff für Kristallwachstum
Artikelnummer. 15433685
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 ml
25mL
30mL
125 ml
400mL
Außendurchmesser (metrisch):
14mm
19mm
24mm
40mm
57mm
Höhe (metrisch):
100mm
140mm
150mm
160 mm
195mm
Beschreibung:
Unterer Winkel:30 Grad
Unterer Winkel:60°
Unterer Winkel:90 Grad
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15433685
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039019.KT
Only null left
Add to basket
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.
Glaskohlenstoff bietet:
  • Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
  • Keine Kontamination von analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Unterer Winkel:90 Grad
Material Glasartiger Kohlenstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Kristallwachstum
Kapazität (metrisch) 400mL
Außendurchmesser (metrisch) 57mm
Höhe (metrisch) 195mm
Product Type Glaskohlenstoff-Tiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 57mm