Learn More
Heidolph™ Glassware Set - Vertical Condenser with Valve (Reflux Distillation)
Vertikalkühler; Mittelstück mit Ventil für Rückflussdestillationen
2385.00 € - 2695.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Typ | Glassatz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Volumen (metrisch) | 1.000 ml |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10055741
|
Heidolph™
513-00600-00 |
Glassatz G6 – Vertikales Kondensatormittelstück mit Ventil (Rückflussdestillation), 1.000 ml-Verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben |
2385.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10657812
|
Heidolph™
513-00610-00 |
Glassatz G6B – Vertikales Kondensatormittelstück mit Ventil (Rückflussdestillation), 1 000 ml-Verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben mit transparenter Kunststoffbeschichtung |
2695.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit transparenter Kunststoffbeschichtung - geeignet für einen Temperaturbereich bis max. 80 °C
- Im Lieferumfang ist je ein 1.000 ml Verdampfungs- und ein 1.000 ml Auffangkolben enthalten
- Standardschliff ist NS 29/32, auf Wunsch auch mit dem Schliff NS 24/29 lieferbar.
- Inklusive Belüftungskappe ohne Schliffverbindungen für einfache Handhabung und fettfreies Verdampfen
- Optionales Belüftungsventil mit Funktion zum präzisen Nachdosieren erhältlich
- Geeignet für das automatische Destillationsprogramm Dynamic AUTOaccurate mit Hei-VAP Expert / Ultimate Control Modellen
- Auf Anfrage sind auch Glassätze für Soxhlet-Extraktion und absteigende Kühlsysteme lieferbar
Spezifikation
Glas | |
Glassatz | |
Rotationsverdampfer | |
1.000 ml |