Learn More
Karl Hecht™ Glaswolle
Erfasst während der Filtration selbst extrem kleine Partikel. Die Karl Hecht™ Assistent™ Glaswolle ist weich, stark und besonders fein.
5.51 € - 45.79 €
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10145231
|
Karl Hecht™
41408002 |
30 g |
5.51 €
30 Gramm |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10155231
|
Karl Hecht™
41408003 |
1 kg |
45.79 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet zur Filtrierung
- Farbe: weiß
- Ideal für schnelle Anwendungen im Labor oder Industriebereich