Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Hohlglasstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2820275
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11756762
  • 51.50 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und hohlen Glasstopfen
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
50 ml
140 mm
12/21 NS Standardschliff
Ja
Glas
Borosilikatglas, Duran Glas
±0.06 ml
±0.06 ml
A