Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
19/32 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
34/35 NS Standardschliff
45/40 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und hohlen Glasstopfen
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Fehlergrenze | ±0.04 ml |
| Standard-Konusverbindung | 10/19 NS Standardschliff |
| Toleranz | ± 0,04 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion