Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
19/32 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
34/35 NS Standardschliff
45/40 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und hohlen Glasstopfen
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 220 mm |
| Fehlergrenze | ±0.15 ml |
| Standard-Konusverbindung | 14/23 NS Standardschliff |
| Toleranz | ±0.15 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |