Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Polyethylen-Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Trapezförmig
- Standardschliff und PE-Stopfen
- Kalibriert für IN, DIN EN ISO 1042
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Fehlergrenze | ±0.04 ml |
| Standard-Konusverbindung | 10/19 NS Standardschliff |
| Toleranz | ± 0,04 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |