missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEE GEE Glass Thermometer
The serialized glass thermometer is a precise instrument suitable for various general-purpose applications in laboratories, universities, food and beverage, environmental, wastewater, and other settings
Marke: VEE GEE 80902
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial option
Spezifikation
Safety Blue | |
Teilweises Eintauchen | |
Glass | |
Safety Blue | |
230 °F | |
-4 °F | |
-4 to +230°F | |
±1 subdivision | |
To immersion line |
Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications | |
30.48 cm | |
Immersion/General Purpose (Tapered) | |
2.35 g | |
110 °C | |
-20 °C | |
-20 to +110°C | |
1.1°C (2°F) | |
0.64 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur