missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Glass Thermometer

The serialized glass thermometer is a precise instrument suitable for various general-purpose applications in laboratories, universities, food and beverage, environmental, wastewater, and other settings

Marke:  VEE GEE 80702

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17811224

  • 34.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial option
Spezifikation

Spezifikation

Safety Blue
Total Immersion
Glass
Safety Blue
230 °F
-4 °F
-4 to +230°F
±1 subdivision
30.48 cm (12 in.)
Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
30.48 cm
Immersion/General Purpose (Tapered)
2.35 g
110 °C
-20 °C
-20 to +110°C
1.1°C (2°F)
0.64 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt