Learn More
Karl Hecht™ Glastank
6.72 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 cm
Beschreibung
- Klarglas
- Kubischer Tank
Spezifikation
Material | Glas (ohne Typ) |
Ausführung | Fein geschliffener Rand |
Höhe (metrisch) | 22 cm |
Länge (metrisch) | 25 cm |
Breite (metrisch) | 18 cm |