Learn More
KD Scientific Glass Syringe
Artikelnummer. p-200104325
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12200109
Marke: KD Scientific 780871
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
  • Das neue Sortiment an Glasspritzen bietet eine Glasspritze für die meisten Anwendungen
  • Es werden über 10 Spritzen von 1,0 mL bis 200 mL angeboten
  • Alle Spritzen sind aus hitzebeständigem Borosilikatglas hergestellt
  • Das Material und die Konstruktion sind resistent gegen Stöße und plötzliche Temperaturschwankungen
  • Sie werden alle geglüht und getestet, bis sie frei von inneren Spannungen sind, um wiederholtem Waschen standzuhalten
Spezifikation
Material Borosilicate Glass
Kanülen-Gauge No Needle Included
Latexfrei Yes
Produkttyp Syringe
Einwegprodukt Reusable
Volumen (metrisch) 1 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) KD Scientific Syringe Pumps
Anschlusstyp Luer Lock
Graduated Yes
Sterilität Non-sterile