Learn More
Gravis Behälter aus Kalknatronglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
Höhe (metrisch):
108 mm
145 mm
178 mm
248 mm
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 90 mm |
Enthält | Klemme aus Metall und Gummidichtung |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 6er-Packung |
Höhe (metrisch) | 108 mm |
Produkttyp | Gefäß |
Durchmesser (metrisch) | 98 mm |
Verschlusstyp | Klemme |