Learn More
Heidolph Instruments Glassatz – Vertikaler Kondensator (Standarddestillationen)
Vertikale Kondensatorsätze haben den geringsten Platzbedarf und eignen sich für kleinere Räume.
Marke: Heidolph Instruments 513-00300-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verdampferkolben und Dampfrohre sind mit einer Standardgelenkgröße von NS 29/32 ausgestattet, aber auch mit geschliffenen NS 24/29-Verbindungen erhältlich.
- Belüftungskappe ohne Bodengelenke für einfache Handhabung und fettfreien Betrieb im Lieferumfang enthalten
- Optional ist ein Entlüftungsventil mit Nachfüllfunktion erhältlich
- Geeignet für das automatisierte Destillationsprogramm Dynamic AUTOaccurate bei Hei-VAP Expert/Ultimate Control Modellen
Spezifikation
230/240 V 50/60 Hz | |
115/230 VAC | |
Verdampfergläser | |
Borosilikatglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Glassatz – Vertikaler Kondensator (Standarddestillationen) > G3; umfasst: (1) 1.000 ml-Verdampferkolben und (1) 1.000 ml-Auffangkolben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur