Learn More
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung
Standardfläschchen für GC und HPLC.
18.45 € - 80.65 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 11,6 mm
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Schraube
Verpackungsart CleanPack, Polypropylen-Box
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Basisausführung Marking Spot Arbeitsvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Basisausführung Marking Spot Arbeitsvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11595874
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 0382
Bernsteinfarben Flachboden Ja 1,5 ml
23.55 €
100 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11515884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 0417
Klar Konischer Boden Nein 1 ml
80.65 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11565874
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 0210
Durchsichtig Flachboden Nein 1,5 ml
18.45 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10560053
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 0259
Bernsteinfarben Flachboden Nein 1,5 ml
21.63 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11525884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 0419
Durchsichtig Flachboden Ja 1,65 mL
21.55 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardfläschchen für GC und HPLC
  • Speziell geeignet für VWR (Merck™)/Hitachi-Geräte.
  • Großes Sortiment an Mikroeinsätzen
  • Fläschchen und Dichtungen sind auch als 2-in-1 KIT erhältlich
  • Kleine Öffnung erfordert Mikroeinsätze mit 5 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
11,6 mm
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
100
Glas
Schraube
32 mm
ND8
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung