Learn More
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Basisausführung:
Flachboden
Konischer Boden
Marking Spot:
Ja
Nein
Arbeitsvolumen (metrisch):
1 ml
1,5 ml
1,65 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Specifications
Specifications
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Material | Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Flaschenhalstyp | Schraube |
| Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | < 110 μl |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1,65 mL |
| Basisausführung | Flachboden |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Show More |