Läs mer
Läs mer
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 10-425 Gewinde
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Marking Spot:
Ja
Nein
Förpackningsstorlek
100 Stück
Beskrivning
- Die weite Öffnung ermöglicht eine einfache Befüllung viskoser Materialien
- Jede beliebige Kombination von 1.5-ml-Gewindehals-Fläschchen 10-425 mit 10-mm-PP-Schraubverschlüsse ist als 2-in-1-KIT erhältlich
- Verschlüsse mit geschlossener Oberseite und Ersatzsepta sind erhältlich
- Großes Angebot an Mikroeinsätzen
Specifikationer
Specifikationer
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Flaschenhalstyp | Schraube |
| Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <120 μl |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Basisausführung | Flachboden |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering