Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen Glasfläschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Polypropylen-Schraubverschlüsse werden separat verkauft.
Marke: Fisherbrand™
60.69 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.43000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
- Niedrige und hohe Form mit Standard-Halsgrößen
- 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
- Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme
- Fisherbrand™ schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Große Form | |
17 mm | |
7 ml | |
58 mm |
Durchsichtig | |
Neutrales Glas des Typs 1B | |
Schraubverschluss | |
15 mm |