Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen Glasfläschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Polypropylen-Schraubverschlüsse werden separat verkauft.
Marke: Fisherbrand™ 15324789
77.71 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
- Niedrige und hohe Form mit Standard-Halsgrößen
- 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
- Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme
- Fisherbrand™ schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
Spezifikation
Große Form | |
21 mm | |
21 ml | |
86 mm |
Durchsichtig | |
Neutrales Glas des Typs 1B | |
Schraubverschluss | |
18 mm |