Learn More
Hach Lange™ Glasküvette
Einfach zu bedienende und kostengünstige Ersatzprobenzellen für die Verwendung mit 2100N-, 2100AN- und Labor-Ratio-Trübungsmessgeräten, bestehen aus Glas und enthalten sechs Probenzellen-Fläschchen mit Kappen.
Marke: Hach Lange™ 2084900
Beschreibung
Einfach zu bedienende und kostengünstige Ersatzprobenzellen für die Verwendung mit Trübungsmessgeräten vom Typ 2100N, 2100AN und Labor Ratio, bestehen aus Glas und enthalten sechs Probenzellenfläschchen mit Kappen.
- Zur Verwendung mit Hach Ratio 18900, 2100N und 2100AN Labor-Trübungsmessgeräten
- Ersatzprobenzellen für die Verwendung mit 2100N, 2100AN und Ratio -Labor-Trübungsmessgeräten
- Für die Verwendung mit Hach Ratio 18900-, 2100N- und 2100AN-Labor -Trübungsmessgeräten
- Enthält sechs Probenzellen-Fläschchen mit Kappen
- Aus Glasmaterial
Spezifikation
Glasküvette | |
2100N, 2100AN und Lab RATIO Trübungsmessgeräte |