Learn More
Gravis Probenflasche aus Glas
Hervorragend geeignet für die Aufnahme und Lagerung von kleinen Mengen flüssiger Proben. Gravis Probenflaschen sind aus Kalknatronglas gefertigt.
Marke:  Gravis E00920 + Q30202S88
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17580616
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
30 mm
20 ml
45 mm
Glas
88
88/Packung