Learn More
BUCHI WOULFF BOTTLE 125ML P+G
Marke: BUCHI 047233
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Glas | |
Kunststoff und Glas | |
125 mL |
Auffangkolben | |
1/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI WOULFF BOTTLE 125ML P+G > Kapazität: 125 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur